Tisk…
5-Amino-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Amino-o-cresol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 1-Amino-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Amino-2-methylphenol, 4-Amino-2-hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
225088-25G 225088-5G
SIAL225088-25GEA 5020 CZK
SIAL225088-25G SIAL225088-5G
5-Amino-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylphenol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 162 °C
MDL Number: MFCD00043922
CAS číslo: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6