Tisk…
3-Diethylaminopropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
549975-2L 549975-100ML 549975-500ML
SIAL549975-2LEA 6010 CZK
SIAL549975-2L SIAL549975-100ML SIAL549975-500ML
3-Diethylaminopropylamine, Sigma-Aldrich®
3-Diethylaminopropylamine
Vzorec: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 168…171 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,8283 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
MDL Number: MFCD00008218
CAS číslo: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3,III