3-Diethylaminopropylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
L13888.AE
L13888.AP
L13888.AEEA
807
CZK
L13888.AE
L13888.AP
3-Diethylaminopropylamine 99%
3-Diethylaminopropylamine
Purity: 99%
CAS No.: 104-78-9
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -60°
Boiling Point: 168-171°
Beilstein Reference: 741879
UN No.: 2684
MDL No.: MFCD00008218
Vzorec:
C₇H₁₈N₂ Bod varu: 168…171 °C Bod tání: –60 °C Hustota: 0,826 Bod vzplanutí: 51 °C (124 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008218 CAS číslo: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3,III |