Tisk…
3-Diethylaminopropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14100.0100 8.14100.1000
8.14100.0100EA 1010 CZK
8.14100.0100 8.14100.1000
3-Diethylaminopropylamine, Sigma-Aldrich®
3-Diethylaminopropylamine
Vzorec: C₇H₁₈N₂
Bod varu: 168…171 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,8283 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008218
CAS číslo: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3 (8),III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 159.0 °C
Vapor Pressure 2.2 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 11.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C