Tisk…
3-Diethylaminopropylamine 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
114090010 114092500 114090025
ACRO114090010EA 2380 CZK
ACRO114090010 ACRO114092500 ACRO114090025
3-Diethylaminopropylamine 99+%
3-Diethylaminopropylamine
Vzorec: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 168…171 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008218
CAS číslo: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %