2-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Hydroxy-6-methylaniline, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
336572-25G
336572-5G
SIAL336572-25GEA
4900
CZK
SIAL336572-25G
SIAL336572-5G
2-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-m-cresol
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075082 CAS číslo: 2835-97-4 |