Tisk…
2-Amino-p-cresol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163212500 163210500
ACRO163212500EA 2440 CZK
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 134…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007699
CAS číslo: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %