2-Amino-p-cresol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
A19546.18
A19546.30
A19546.18EA
968
CZK
A19546.18
A19546.30
2-Amino-p-cresol 98%
2-Amino-p-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 95-84-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 606494
Vzorec:
C₇H₉NO Bod varu: 259 °C (1013 hPa) Bod tání: 134…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007699 CAS číslo: 95-84-1 EINECS: 202-457-3 |