6-Amino-m-cresol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
B23560.09
B23560.18
B23560.09EA
944
CZK
B23560.09
B23560.18
6-Amino-m-cresol 98%
6-Amino-m-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 2835-98-5
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 386144
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Bod varu: 259 °C (1013 hPa) Bod tání: 155…159 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007693 CAS číslo: 2835-98-5 EINECS: 220-620-7 |