Tisk…
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03215.0005 8.03215.0250
8.03215.0005EA 766 CZK
8.03215.0005 8.03215.0250
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 146 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008176
CAS číslo: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8 (3),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C