Tisk…
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
112720-100G 112720-5G
SIAL112720-100GEA 1430 CZK
SIAL112720-100G SIAL112720-5G
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 146 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
MDL Number: MFCD00008176
CAS číslo: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8,II