Tisk…
16-Hydroxypalmitic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17845.03 A17845.06
A17845.03EA 2330 CZK
A17845.03 A17845.06
16-Hydroxypalmitic acid 97%
16-Hydroxypalmitic acid
Purity: 98% CAS No.: 506-13-8 Molecular Formula: C16H32O3 Formula Weight: 272.43 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 1783998
Vzorec: C₁₆H₃₂O₃
Bod varu: 402 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002750
CAS číslo: 506-13-8
EINECS: 208-028-7