Tisk…
1,5-Diamino-2-methylpentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
329665-25ML 329665-1L
SIAL329665-25MLEA 2590 CZK
SIAL329665-25ML SIAL329665-1L
1,5-Diamino-2-methylpentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Diamino-2-methylpentane
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 188…190 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60…–50 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
MDL Number: MFCD00013460
CAS číslo: 15520-10-2
EINECS: 239-556-6