1,4-Phenyldiboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
B24064.03
B24064.06
B24064.14
B24064.03EA
1410
CZK
B24064.03
B24064.06
B24064.14
1,4-Phenyldiboronic acid 96%
1,4-Phenyldiboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 4612-26-4
Molecular Formula: C6H8B2O4
Formula Weight: 165.75
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₈B₂O₄ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236018 CAS číslo: 4612-26-4 |