4-Iodo-2,5-xylenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50565.03
H50565.06
H50565.03EA
2080
CZK
H50565.03
H50565.06
4-Iodo-2,5-xylenol ≥98%
4-Iodo-2,5-xylenol
Purity: 98%
CAS No.: 114971-53-8
Molecular Formula: C8H9IO
Formula Weight: 248.06
MDL No.: MFCD00219922
Vzorec:
C₈H₉IO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00219922 CAS číslo: 114971-53-8 |