Adiponitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexanedinitrile
B23122.AK
B23122.AU
B23122.AKEA
1130
CZK
B23122.AK
B23122.AU
Adiponitrile ≥98%
Adiponitrile
Purity: 98%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 Bod varu: 295 °C Bod tání: 2 Hustota: 0.951 Bod vzplanutí: 163 °C (325 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001975 CAS číslo: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1 III |