Tisk…
6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25205.06 B25205.14 B25205.22
B25205.06EA 1440 CZK
B25205.06 B25205.14 B25205.22
6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
6-Nitro-2,4-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 14452-34-7 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD00191633
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191633
CAS číslo: 14452-34-7
EINECS: 238-436-0