Tisk…
4-Nitro-2,6-xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
132713-10G 132713-1G
SIAL132713-10GEA 0 CZK
SIAL132713-10G SIAL132713-1G
4-Nitro-2,6-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2,6-xylenol
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
MDL Number: MFCD00007339
CAS číslo: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9