Tisk…
4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
A15472.06 A15472.14
A15472.06EA 1880 CZK
A15472.06 A15472.14
4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
4-Nitro-2,6-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 2423-71-4 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 1873275
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Bod tání: ∼ 168 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007339
CAS číslo: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9