Tisk…
2,6-Dimethoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W370401-1KG W370401-25G W370401-SAMPLE
SIALW370401-1KGEA 0 CZK
SIALW370401-1KG SIALW370401-25G SIALW370401-SAMPLE
2,6-Dimethoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00017289
CAS číslo: 6638-05-7
EINECS: 229-641-6