2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
B21801.14
B21801.22
B21801.14EA
2190
CZK
B21801.14
B21801.22
2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97%
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 6638-05-7
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ Bod varu: 144…146 °C (12 mmHg) Bod tání: 36…42 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017289 CAS číslo: 6638-05-7 EINECS: 229-641-6 |