Tisk…
3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-hydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dibromo-4-hydroxytoluene, 3,5-Dibromo-4-methylphenol
L00660.03 L00660.06
L00660.03EA 2660 CZK
L00660.03 L00660.06
3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
3,5-Dibromo-p-cresol
Purity: 97% CAS No.: 13979-81-2 Molecular Formula: C7H6Br2O Formula Weight: 265.94 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 2249692
Vzorec: C₇H₆Br₂O
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013968
CAS číslo: 13979-81-2
EINECS: 237-763-6