Tisk…
Dytek® EP diamine (1,3-Diaminopentane) ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
381675-1L 381675-250ML
SIAL381675-1LEA 7700 CZK
SIAL381675-1L SIAL381675-250ML
Dytek® EP diamine (1,3-Diaminopentane) ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopentane
DYTEK is a registered trademark of Invista North America S.a.r.l.
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Bod varu: 164 °C (lit.)
Bod tání: –121 °C (lit.)
Hustota: 0,855 g/mL (25 °C) (lit.)
MDL Number: MFCD00134550
CAS číslo: 589-37-7
UN: 2734
ADR: 8 (3),I