Tisk…

2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene

M-Clarity™ quality level = MQ100

227528-100G 227528-250G 227528-25G
SIAL227528-100GEA 3580 CZK
SIAL227528-100G SIAL227528-250G SIAL227528-25G
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Bod varu: 363 °C (1013 hPa)
Bod tání: 133…134 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (–173 °C)
MDL Number: MFCD00004619
CAS číslo: 91-04-3
EINECS: 202-036-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR