Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
446424-25G 446424-5G
SIAL446424-25GEA 7760 CZK
SIAL446424-25G SIAL446424-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,35 g/mol
MDL Number: MFCD00017254
CAS číslo: 88-26-6
EINECS: 201-815-6