Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14709.06 A14709.14 A14709.22
A14709.06EA 1730 CZK
A14709.06 A14709.14 A14709.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 88-26-6 Molecular Formula: C15H24O2 Formula Weight: 236.36 Melting Point: 138-141° Boiling Point: 214°/40mm MDL No.: MFCD00017254
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236.35
Bod varu: 214 °C (40 mmHg)
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017254
CAS číslo: 88-26-6
EINECS: 201-815-6