(±)-1,2-Octanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
L08031.09
L08031.18
L08031.09EA
1180
CZK
L08031.09
L08031.18
(±)-1,2-Octanediol ≥97%
(±)-1,2-Octanediol
Purity: 97%
CAS No.: 1117-86-8
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 28-34°
Boiling Point: 131-133°/10mm
Beilstein Reference: 1719619
MDL No.: MFCD00010738
Vzorec:
C₈H₁₈O₂ MW: 146,23 g/mol Bod varu: 131…133 °C (10 mmHg) Bod tání: 28…34 °C Bod vzplanutí: 138 °C (280 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010738 CAS číslo: 1117-86-8 EINECS: 214-254-7 |