Tisk…
(±)-1,2-Octanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
213705-10G 213705-50G
SIAL213705-10GEA 802 CZK
SIAL213705-10G SIAL213705-50G
(±)-1,2-Octanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 36 °C
MDL Number: MFCD00010738
CAS číslo: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7