Tisk…
(±)-1,2-Octanediol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
200140100 200140500
ACRO200140100EA 1320 CZK
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Octanediol 98+%
(±)-1,2-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23
Bod varu: 243
Bod tání: 28…31 °C
Bod vzplanutí: 138 °C
MDL Number: MFCD00010738
CAS číslo: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %