Tisk…
Toluen-3,4-dithiol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Toluenedithiol, 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzene, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1,2-dithiol
421180010 421180050
ACRO421180010EA 2210 CZK
ACRO421180010 ACRO421180050
Toluen-3,4-dithiol 95%
Toluen-3,4-dithiol
Vzorec: C₇H₈S₂
Bod varu: 185 °C (84 mmHg)
Bod tání: 27 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004844
CAS číslo: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
UN: 2810
Merck Index: 12,09669
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %