Tisk…
N,N'-Dimethylethylendiamine 85% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
116190250 116191000
ACRO116190250EA 3020 CZK
ACRO116190250 ACRO116191000
N,N'-Dimethylethylendiamine 85% tech.
N,N'-Dimethylethylendiamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Bod varu: 119 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,819 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008290
CAS číslo: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.008 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g