Tisk…
N,N'-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
126942-25G 126942-5G
SIAL126942-25GEA 7330 CZK
SIAL126942-25G SIAL126942-5G
N,N'-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diethylethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 152…153 °C (1013 hPa)
Bod tání: –11 °C
Hustota: 0,811 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009033
CAS číslo: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8,II