Tisk…

Triethylenglykol 99%

Dodavatel: Thermo Scientific

Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol

139590010 139590025 139590100
ACRO139590010EA 2150 CZK
ACRO139590010 ACRO139590025 ACRO139590100
Triethylenglykol 99%
Triethylenglykol
Vzorec: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Bod varu: 285 °C (760 mmHg)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,12 g/cm³
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002880
CAS číslo: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR