Triethylenglykol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
95126-100ML-F
95126-500ML-F
SIAL95126-100ML-FEA
1770
CZK
SIAL95126-100ML-F
SIAL95126-500ML-F
Triethylenglykol, Sigma-Aldrich®
Triethylenglykol
Vzorec:
C₆H₁₄O₄ Bod varu: 285 °C (1013 hPa) Bod tání: –7 °C Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002880 CAS číslo: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 12,09802 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...