Tisk…
Triethylenglykol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
T59455-1L T59455-2.5L T59455-25ML
SIALT59455-1LEA 2050 CZK
SIALT59455-1L SIALT59455-2.5L SIALT59455-25ML
Triethylenglykol, Sigma-Aldrich®
Triethylenglykol
Vzorec: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002880
CAS číslo: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802