1,2,4-Trichlorbenzen
Dodavatel: SCHARLAB
|
Varování
|
TR01202500
TR01201000
SCARTR01202500EA
0
CZK
SCARTR01202500
SCARTR01201000
1,2,4-Trichlorbenzen
1,2,4-Trichlorbenzen
Vzorec:
C₆H₃Cl₃ Bod varu: 214,4 °C (1013 hPa) Bod tání: 17 °C Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000547 CAS číslo: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 UN: 2321 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09704 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...