Tisk…
Diethylenglykol monomethyleter 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 1380 CZK
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
Diethylenglykol monomethyleter 99%
Diethylenglykol monomethyleter
Vzorec: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15
Bod varu: 194 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1.01 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002871
CAS číslo: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA