Tisk…
Diethylenglykol monomethyleter ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A16063.0F A16063.AP
A16063.0FEA 2110 CZK
A16063.0F A16063.AP
Diethylenglykol monomethyleter ≥98% stabilizovaný
Diethylenglykol monomethyleter
Stabilized with 50-150mg/kg BHT
Purity: 98% CAS No.: 111-77-3 Molecular Formula: C5H12O3 Formula Weight: 120.15 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Light Melting Point: -70° Boiling Point: 194° Beilstein Reference: 1697812 Merck Reference: 14,6037 MDL No.: MFCD00002871
Vzorec: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Bod varu: 194 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,010
Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002871
CAS číslo: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 14,6037