Tisk…
(S)-(-)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
303488-1G 303488-5G
SIAL303488-1GEA 1460 CZK
SIAL303488-1G SIAL303488-5G
(S)-(-)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Citronellol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00063214
CAS číslo: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7