(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
27483-1ML-F
27483-5ML-F
27483-1ML-FEA
2920
CZK
27483-1ML-F
27483-5ML-F
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
(S)-(-)-β-Citronellol
Vzorec:
C₁₀H₂₀O MW: 156,27 g/mol Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00063214 CAS číslo: 7540-51-4 EINECS: 231-415-7 |