Tisk…
(R)-(+)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-(+)-3,7-Dimethyloct-6-enal
M-Clarity™ quality level = MQ100
343641-1G 343641-5G
SIAL343641-1GEA 2510 CZK
SIAL343641-1G SIAL343641-5G
(R)-(+)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Citronellal
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
CAS číslo: 2385-77-5
EINECS: 219-194-5