(4-Fluorophenyl)acetyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19235.06
L19235.14
L19235.06EA
4530
CZK
L19235.06
L19235.14
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride ≥97%
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 459-04-1
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 60°/8mm
Beilstein Reference: 972148
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00674181
Vzorec:
(C₆H₄F)CH₂COCl Bod varu: 60 °C (8 mmHg) Hustota: 1,259 Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674181 CAS číslo: 459-04-1 UN: 3265 ADR: 8,II |