Tisk…
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 1450 CZK
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride 98%
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COCl
Bod varu: 60 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,259 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674181
CAS číslo: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %