Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 986 CZK
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Bod varu: 85 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,292 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00037111
CAS číslo: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %