(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12530.09
A12530.18
A12530.30
A12530.09EA
1470
CZK
A12530.09
A12530.18
A12530.30
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 25026-34-0
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Flash Point:
Vzorec:
(C₆H₄Cl)CH₂COCl Bod varu: 112…114 °C (11 mmHg) Hustota: 1,292 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037111 CAS číslo: 25026-34-0 EINECS: 246-571-1 UN: 3265 ADR: 8,II |