Tisk…
1,4-Dibromobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Dibromobenzene-d4, 1,4-Dibromobenzene-[²H₄]
M-Clarity™ quality level = MQ100
366560-1G 366560-5G
SIAL366560-1GEA 3350 CZK
SIAL366560-1G SIAL366560-5G
1,4-Dibromobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobenzene-[D₄]
Vzorec: C₆D₄Cl₂
MW: 239,87 g/mol
Bod varu: 219…221 °C (1013 hPa)
Bod tání: 88…90 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045021
CAS číslo: 4165-56-4
UN: 3077
ADR: 9,III