Tisk…
tert-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
175889-1G 175889-5G
SIAL175889-1GEA 5160 CZK
SIAL175889-1G SIAL175889-5G
tert-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®
tert-Butanol-[D10]
Vzorec: D₃CC(CD₃)(OD)CD₃
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 53001-22-2
EINECS: 258-288-0
UN: 1120
ADR: 3,II