Tisk…
2-Benzylaminoethanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105941000 105945000
ACRO105941000EA 1090 CZK
ACRO105941000 ACRO105945000
2-Benzylaminoethanol 96%
2-Benzylaminoethanol
Vzorec: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH
Bod varu: 153…156 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002840
CAS číslo: 104-63-2
EINECS: 203-221-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %