Yeast Extract Agar
Dodavatel: LIOFILCHEM
34074
403120
412120
LIOF34074EA
1630
CZK
LIOF34074
LIOF403120
LIOF412120
Yeast Extract Agar
Média mikrobiologická
Připravená mikrobiologická média
Medium for microorganisms enumeration in water.
Certifikace: ISO6222 certified.