Tisk…
Kyselina pikrová, yellow, fluid
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: 2,4,6-Trinitrofenol
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 2720 CZK
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Kyselina pikrová, yellow, fluid
Kyselina pikrová
Vzorec: C₆H₃N₃O₇
MW: 229.11 g/mol
Bod varu: 100 °C (212 °F)
Bod tání: 80.35
Hustota: 1,006 kg/L
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00007102
CAS číslo: 88-89-1
Merck Index: 12,07562